L(-)-Glutathion, reduit ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
G0074-10G G0074-1G
TCIAG0074-10GEA 79.2 EUR InStock
TCIAG0074-10G TCIAG0074-1G
L(-)-Glutathion, reduit ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
L(-)-Glutathion, reduit
Formule: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Point de fusion: 185…195 °C
Densité: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065939
Numéro CAS: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 14,04475
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa2e47e0ff59f83fb5ebfc6080ad08598d636c53&vid=fa2e47e0ff59f83fb5ebfc6080ad08598d636c53&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 % (after drying)
Specific rotation [a]20/D -16.0 to -19.0 deg (C=2, H2O)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 0.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité