Span® 80
Fournisseur: TCI
Synonyms: Arlacel 80, Sorbitan monooleate
S0060-25G S0060-500G
TCIAS0060-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAS0060-25G TCIAS0060-500G
Span® 80
Span® 80
Formule: C₂₄H₄₄O₆
MW: 428,61 g/mol
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080948
Numéro CAS: 1338-43-8
EINECS: 215-665-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid
Saponification Value 142.0 to 189.0
Acid Value max. 10.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité