Span® 20
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sorbitan monododecanoate, Arlacel 20, Sorbitan monolaurate
S0059-25G S0059-500G
TCIAS0059-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAS0059-25G TCIAS0059-500G
Span® 20
Span® 20
Formule: C₁₈H₃₄O₆
MW: 346,46 g/mol
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 204°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005365
Numéro CAS: 1338-39-2
EINECS: 215-663-3
Merck Index: 14,08724
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Saponification Value 155.0 to 174.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité