Span® 85
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Arlacel 85, Sorbitan trioleate
S0064-25G S0064-500G
TCIAS0064-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAS0064-25G TCIAS0064-500G
Span® 85
Span® 85
Formule: C₆₀H₁₀₈O₈
MW: 957,51 g/mol
Point d'ébullition: ? 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –23°C
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 253°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133820
Numéro CAS: 26266-58-0
EINECS: 247-569-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Saponification Value 163.0 to 190.0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité