Chlorure d'octanoyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
O0039-25ML O0039-500ML O0039-100ML
TCIAO0039-25MLEA 22 EUR InStock
TCIAO0039-25ML TCIAO0039-500ML TCIAO0039-100ML
Chlorure d'octanoyle ≥99.0% (par GC)
Chlorure d'octanoyle
Formule: C₈H₁₅ClO
MW: 162,66 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 85°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000766
Numéro CAS: 111-64-8
EINECS: 203-891-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba03a51a0a5dd7eb42982f69c1db396de0701063&vid=ba03a51a0a5dd7eb42982f69c1db396de0701063&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) 98.0 to 102.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité