Potassium sorbate ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
P1954-25G P1954-5G
TCIAP1954-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAP1954-25G TCIAP1954-5G
Potassium sorbate ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Potassium sorbate
Formule: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
Point de fusion: 270 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016546
Numéro CAS: 24634-61-5
EINECS: 246-376-1
Merck Index: 14,07671
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a281b92c480ad0397a7ff0144c0ecab82a94d3b7&vid=ae66bce5dfc0c0aea73c05c030a4dd46c59cca0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow granule
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité