Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (3,4-dihydroxyphényl)acétique ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD1283-25GEA 235 EUR InStock
TCIAD1283-25G
Acide (3,4-dihydroxyphényl)acétique ≥98.0% (par GC)
Acide (3,4-dihydroxyphényl)acétique


Formule: (C₆H₃(OH)₂)CH₂COOH
MW: 168,15 g/mol
Point de fusion: 131…132 °C
Numéro MDL: MFCD00004338
Numéro CAS: 102-32-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 130.0 to 133.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité