Thiourée ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
T2835-25G T2835-5G
TCIAT2835-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAT2835-25G TCIAT2835-5G
Thiourée ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Thiourée
Formule: NH₂CSNH₂
Point de fusion: 177°C
Densité: 1,435 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008067
Numéro CAS: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09367
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0974a6b44164d5746614ac73165245cde1f8811d&vid=2f1f196f3d0626ab9c9ab81062998412d434820a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric back titration) min. 99.0 %
Suitability for protein-analysis to pass test
Protein denaturation test to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité