N,N-Diéthyl-m-toluidine ≥99.0% (par GC) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Diethylaminotoluene, N,N-Diethyl-3-methylaniline, DMT
D3868-1G D3868-5G
TCIAD3868-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD3868-1G TCIAD3868-5G
N,N-Diéthyl-m-toluidine ≥99.0% (par GC) pour recherche biochimique
N,N-Diéthyl-m-toluidine
Formule: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Densité: 0,9051 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00035795
Numéro CAS: 91-67-8
EINECS: 202-089-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5b9fcd7d1be5dc1b9da609363e3ab25a4b3e934&vid=43ad54a64295d94b844036dfb169f4c6eb039a4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Refractive index n20/D 1.5350 to 1.5380
Hydrogendioxide detection test (Peroxidase method) to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité