Isothiocyanate de phényle ≥99.0% (par GC) pour marquage HPLC
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Phénylisothiocyanate
TCIAA5513-5MLEA 36.3 EUR InStock
TCIAA5513-5ML
Isothiocyanate de phényle ≥99.0% (par GC) pour marquage HPLC
Isothiocyanate de phényle
Formule: C₇H₅NS
MW: 135,19 g/mol
Point d'ébullition: 71°C
Point de fusion: –21 °C
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD00004798
Numéro CAS: 103-72-0
ONU: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07450
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/15/28932115.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for DL-Alanine.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité