(±)-2-Aminoheptane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Aminoheptane, (±)-Tuaminoheptane, 1-Methylhexylamine, 2-Heptylamine, (±)-1-Methylhexylamine, Tuaminoheptane
H0645-25ML H0645-250ML
TCIAH0645-25MLEA 63.8 EUR InStock
TCIAH0645-25ML TCIAH0645-250ML
(±)-2-Aminoheptane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-2-Aminoheptane
Formule: C₇H₁₇N
MW: 115,22 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Densité: 0,768 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 54°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008101
Numéro CAS: 123-82-0
EINECS: 204-655-5
ONU: 2734
ADR: 8,II
Merck Index: 14,09802
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61715ffa313ba9856577697fc794abd0ce3771ab&vid=61715ffa313ba9856577697fc794abd0ce3771ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité