Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Éthylpent-1-yne-3-ol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAE0273-25MLEA 246 EUR InStock
TCIAE0273-25ML
3-Éthylpent-1-yne-3-ol ≥97.0% (par GC)
3-Éthylpent-1-yne-3-ol


Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Point d'éclair: 37°C
Numéro MDL: MFCD00014392
Numéro CAS: 6285-06-9
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/18/28967818.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité