Disulfure de dibutyle ≥98.5% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Dibutyle disulfure
TCIAD1395-25MLEA 33 EUR InStock
TCIAD1395-25ML
Disulfure de dibutyle ≥98.5% (par GC)
Disulfure de dibutyle
Reagent for Determination of Sulfur Content by Energy Dispersive X-ray Fluorescence Method.
Formule: C₈H₁₈S₂
MW: 178,36 g/mol
Point d'ébullition: 226°C
Point de fusion: –94 °C
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD00009467
Numéro CAS: 629-45-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/42/28978242.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %
Purity (GC) min. 99.5% (Total of Dibutyldisulufide and isomers)
Density (20deg.C) 0.9340 to 0.9380 g/mL
Water max. 0.03 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité