Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Vinylnaphtalène ≥95.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI EUROPE

Stabilization: stabilisé avec 4-tert-Butylpyrocatéchol

TCIAV0040-5GEA 200 EUR InStock
TCIAV0040-5G
1-Vinylnaphtalène ≥95.0% (par GC) stabilisé
1-Vinylnaphtalène


Formule: C₁₂H₁₀
MW: 154,21 g/mol
Point d'ébullition: 123°C
Point de fusion: 21 °C
Point d'éclair: 101°C
Numéro MDL: MFCD00075766
Numéro CAS: 826-74-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/81/28997281.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité