2,3-Diméthyl-1,3-butadiène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,3-Dimethylbuta-1,3-diene
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
D1148-10ML D1148-25ML
TCIAD1148-10MLEA 44 EUR InStock
TCIAD1148-10ML TCIAD1148-25ML
2,3-Diméthyl-1,3-butadiène ≥98.0% (par GC) stabilisé
2,3-Diméthyl-1,3-butadiène
Formule: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Point d'ébullition: 69 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –76 °C
Densité: 0,7261 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -1°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00008595
Numéro CAS: 513-81-5
EINECS: 208-172-0
ONU: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03238
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité