Tétrallylétain ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tetrallylstannane, Tetraallyltin
T2009-1G T2009-5G
TCIAT2009-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAT2009-1G TCIAT2009-5G
Tétrallylétain ≥97.0% (par GC)
Tétrallylétain
Formule: C₁₂H₂₀Sn
MW: 283 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Point d'éclair: 75°C
Numéro MDL: MFCD00008637
Numéro CAS: 7393-43-3
EINECS: 230-987-5
ONU: 2788
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1564b13a0a2fa555cff0d3c2688a7af62ae780b1&vid=1564b13a0a2fa555cff0d3c2688a7af62ae780b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Gravimetric Method) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité