Indène ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0016-25ML I0016-500ML I0016-100ML
TCIAI0016-25MLEA 23.1 EUR InStock
TCIAI0016-25ML TCIAI0016-500ML TCIAI0016-100ML
Indène ≥93.0% (par GC)
Indène
Formule: C₉H₈
Point d'ébullition: 180°C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 58°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00003777
Numéro CAS: 95-13-6
EINECS: 202-393-6
ONU: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 14,04939
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c3b5c4b4b6de51a3b4cdc2ef5bc29dadf42be77&vid=2c3b5c4b4b6de51a3b4cdc2ef5bc29dadf42be77&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité