2-Éthylpyrazine
Fournisseur: Roth Carl
ROTH5720.1EA 0 EUR InStock
ROTH5720.1
2-Éthylpyrazine
2-Éthylpyrazine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 152 °C (1013 hPa)
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006149
Numéro CAS: 13925-00-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité