Pyrène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P1104-25G P1104-500G P1104-100G
TCIAP1104-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAP1104-25G TCIAP1104-500G TCIAP1104-100G
Pyrène ≥97.0% (par GC)
Pyrène
Formule: C₁₆H₁₀
MW: 202,26 g/mol
Point d'ébullition: 404°C
Point de fusion: 148…150 °C
Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 200 - 220 °C
Numéro MDL: MFCD00004136
Numéro CAS: 129-00-0
EINECS: 204-927-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,07963
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87918eb4de97c8725e2efe6b826198a273e81dfe&vid=87918eb4de97c8725e2efe6b826198a273e81dfe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité