L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Pyrimidine 98,0 GC, T base_free
Fournisseur: TCI
Attention
P0662-1G P0662-5G
TCIAP0662-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAP0662-1G TCIAP0662-5G
Pyrimidine 98,0 GC, T base_free
Pyrimidine
Formule: C₄H₄N₂
MW: 80.09 g/mol
Point d'ébullition: 123°C
Point de fusion: 21
Densité: 1.529
Point d'éclair: 34°C
Numéro MDL: MFCD00006059
Numéro CAS: 289-95-2
EINECS: 206-026-0
ONU: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 14,07987
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5179419db4811f8ea0d5cbbf03bf7acab60bb19&vid=088cd42881db91f8e6579301e1c6762d3438752d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité