Acide (4-éthylphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Ethylphenyl)boronic acid, (4-Ethylphenyl)metaboric acid, 4-Ethylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-ethylphenyl)borane
E0720-25G E0720-5G
TCIAE0720-25GEA 148 EUR InStock
TCIAE0720-25G TCIAE0720-5G
Acide (4-éthylphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (4-éthylphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₂
MW: 149,98 g/mol
Densité: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00859377
Numéro CAS: 63139-21-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a90044ca8c78de716474d63d906cb1c3e3da9fd&vid=9a90044ca8c78de716474d63d906cb1c3e3da9fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité