Acide (2,4-diméthylphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
D3514-1G D3514-5G
TCIAD3514-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAD3514-1G TCIAD3514-5G
Acide (2,4-diméthylphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2,4-diméthylphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₂
Numéro MDL: MFCD02683101
Numéro CAS: 55499-44-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=398b02c92bc10a29958924cd102d4cf7ece0a69b&vid=398b02c92bc10a29958924cd102d4cf7ece0a69b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 116.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité