Acide (2,4-diméthoxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
D3521-1G D3521-5G
TCIAD3521-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD3521-1G TCIAD3521-5G
Acide (2,4-diméthoxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2,4-diméthoxyphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₄
Point de fusion: 105°C
Numéro MDL: MFCD01074590
Numéro CAS: 133730-34-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8181efd617f47f44527e4d6b04340d815464d7c5&vid=8181efd617f47f44527e4d6b04340d815464d7c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité