Acide (2,3-dichlorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
D3434-25G D3434-5G
TCIAD3434-25GEA 139 EUR InStock
TCIAD3434-25G TCIAD3434-5G
Acide (2,3-dichlorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2,3-dichlorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190,82 g/mol
Numéro MDL: MFCD01075703
Numéro CAS: 151169-74-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1762e8a8b1c0cf5b533ce3ec29993a246f97c6a5&vid=1762e8a8b1c0cf5b533ce3ec29993a246f97c6a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité