Span® 40
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Sorbitan monopalmitate, Arlacel 40
S0061-25G S0061-500G
TCIAS0061-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAS0061-25G TCIAS0061-500G
Span® 40
Span® 40
Formule: C₂₂H₄₂O₆
MW: 402,57 g/mol
Point d'ébullition: ? 100 °C (1013 hPa)
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080946
Numéro CAS: 26266-57-9
EINECS: 247-568-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green pellet
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C
Saponification Value 135.0 to 158.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité