Acide 1-méthylcyclopropanecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-methylcyclopropane-1-carboxylic acid
M0885-25G M0885-5G
TCIAM0885-25GEA 346 EUR InStock
TCIAM0885-25G TCIAM0885-5G
Acide 1-méthylcyclopropanecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 1-méthylcyclopropanecarboxylique
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001290
Numéro CAS: 6914-76-7
EINECS: 230-020-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4a01b9bcac210913bb0874a27a8b81073d454bc&vid=e4a01b9bcac210913bb0874a27a8b81073d454bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité