trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, (E)-Ferulic acid, Trans-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, trans-Ferulic acid
H0267-25G H0267-250G
TCIAH0267-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAH0267-25G TCIAH0267-250G
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004400
Numéro CAS: 537-98-4
EINECS: 208-679-7
Merck Index: 14,04062
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae993d71ee667d1ec3af9a9d46232c6cbb7ec555&vid=ded668a7829decfcb5a7f6eb9635de9475ee6dde&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité