Acide (3-(trifluorométhyl)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Dihydroxy-3-(trifluorométhyl)phénylborane
TCIAT1793-5GEA 70.4 EUR InStock
TCIAT1793-5G TCIAT1793-1G
Acide (3-(trifluorométhyl)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3-(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Formule: C₇H₆BF₃O₂
MW: 189,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151854
Numéro CAS: 1423-26-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/71/28995771.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité