Phényltriméthoxysilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0857-25ML P0857-500ML P0857-100ML
TCIAP0857-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0857-25ML TCIAP0857-500ML TCIAP0857-100ML
Phényltriméthoxysilane ≥98.0% (par GC)
Phényltriméthoxysilane
Formule: C₉H₁₄O₃Si
Point d'ébullition: 131°C
Densité: 1,064 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 94°C
Numéro MDL: MFCD00025689
Numéro CAS: 2996-92-1
EINECS: 221-066-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9493bb4429e3e01bd6bd74121c6058a8553b387&vid=d9493bb4429e3e01bd6bd74121c6058a8553b387&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité