Butanolate de titane(IV)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Titanium (IV) butoxide, Titanium tetrabutanolate, Tetra-n-butyl orthotitanate, Titanium (IV) n-butoxide
B0742-25G B0742-500G
TCIAB0742-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB0742-25G TCIAB0742-500G
Butanolate de titane(IV)
Butanolate de titane(IV)
Formule: C₁₆H₃₆O₄Ti
MW: 340,34 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –55 °C
Densité: 0,993 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00009433
Numéro CAS: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51643979ff74e929fd24a23769e2908f61470110&vid=51643979ff74e929fd24a23769e2908f61470110&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Ignition residue 23.2 to 24.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité