Tétraméthylammonium hydroxyde 10% dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
T0138-25ML T0138-500ML T0138-100ML
TCIAT0138-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAT0138-25ML TCIAT0138-500ML TCIAT0138-100ML
Tétraméthylammonium hydroxyde 10% dans l'eau
Tétraméthylammonium hydroxyde
Formule: C₄H₁₃NO
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008280
Numéro CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
ONU: 1835
ADR: 8,II
Merck Index: 14,09224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c995cdbad5279cf8f8fe6dba9fac2429eed1f9d9&vid=e8a578d1a23b1c22d6eca40cbe634af315f64dfa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
Ignition residue (Sulfate) max. 0.1 %
Chloride max. 0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité