Benzo[a]pyrène ≥95.0% (par GC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Danger
B0085-1G B0085-100MG
TCIAB0085-1GEA 317 EUR InStock
TCIAB0085-1G TCIAB0085-100MG
Benzo[a]pyrène ≥95.0% (par GC), purifié par sublimation
Benzo[a]pyrène
Formule: C₂₀H₁₂
MW: 252,32 g/mol
Point d'ébullition: 496°C
Point de fusion: 176…178 °C
Densité: 1,351 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003602
Numéro CAS: 50-32-8
EINECS: 200-028-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01103
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b5174e0a8dd97e7fb65c88d9b178daeadf5dfb7&vid=0f63b2abceee20e85a670a0fe474fdda62b7d317&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 176.0 to 180.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité