D(-)-allo-Isoleucine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
A0212-1G A0212-5G
TCIAA0212-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAA0212-1G TCIAA0212-5G
D(-)-allo-Isoleucine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
D(-)-allo-Isoleucine
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066445
Numéro CAS: 1509-35-9
EINECS: 216-143-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=765f3959a3b6c20cff1b47b58b6bd7b69315e442&vid=765f3959a3b6c20cff1b47b58b6bd7b69315e442&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -35.0 to -39.0 deg (C=4, 6mol/L HCl)
Solubility in HCl (1+1) very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité