Acide (pentafluorophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP1004-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAP1004-1G
Acide (pentafluorophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (pentafluorophényl)acétique
Formule: C₈H₃F₅O₂
MW: 226,1 g/mol
Point de fusion: 140,5…141.5 °C
Numéro MDL: MFCD00004316
Numéro CAS: 653-21-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/39/28991639.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité