(S)-(+)-2-Amino-4-méthylpentane-1-ol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAL0137-25MLEA 141 EUR InStock
TCIAL0137-25ML TCIAL0137-5ML
(S)-(+)-2-Amino-4-méthylpentane-1-ol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(+)-2-Amino-4-méthylpentane-1-ol
Formule: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Point de fusion: 66…70 °C
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00063676
Numéro CAS: 7533-40-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/09/28973109.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +3.0 to +5.0 deg (C=9, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité