Ethylènediamine, anhydre ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
E0077-25ML E0077-500ML
TCIAE0077-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0077-25ML TCIAE0077-500ML
Ethylènediamine, anhydre ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethylènediamine
Formule: C₂H₈N₂
MW: 60,1 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Point de fusion: 8.5 °C
Densité: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 34°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008204
Numéro CAS: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
ONU: 1604
ADR: 8,II
Merck Index: 14,03795
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a78a3d2881080e64b9f8dbac699424e45f606ec5&vid=3c52aee6bb207c4f1f21dffe598634973a08861f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité