5-Iodo-m-xylène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with copper
I0548-25G I0548-5G
TCIAI0548-25GEA 88 EUR InStock
TCIAI0548-25G TCIAI0548-5G
5-Iodo-m-xylène ≥98.0% (par GC) stabilisé
5-Iodo-m-xylène
Formule: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Point d'ébullition: 229°C
Densité: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00060659
Numéro CAS: 22445-41-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e5f0f0b7a2659c8f3f7096d8a84c7c2f54c5bbf&vid=7e5f0f0b7a2659c8f3f7096d8a84c7c2f54c5bbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité