Acide (2,3-difluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dihydroxy(2,3-difluorophenyl)borane, 2,3-Difluorobenzeneboronic acid, (2,3-Difluorophenyl)metaboric acid
D3523-25G D3523-5G
TCIAD3523-25GEA 151 EUR InStock
TCIAD3523-25G TCIAD3523-5G
Acide (2,3-difluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2,3-difluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863170
Numéro CAS: 121219-16-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8c7891890ec96d72cee821ab14cd2d63effa2ef&vid=f8c7891890ec96d72cee821ab14cd2d63effa2ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité