Acide (2,5-dichlorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
D3044-25G D3044-5G
TCIAD3044-25GEA 216 EUR InStock
TCIAD3044-25G TCIAD3044-5G
Acide (2,5-dichlorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2,5-dichlorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190,82 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863182
Numéro CAS: 135145-90-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9daa03dcfd3ba185f1d0dc05a9c49ea1c605bb5e&vid=9daa03dcfd3ba185f1d0dc05a9c49ea1c605bb5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité