Acide (2,5-diméthoxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Dihydroxy(2,5-diméthoxyphényl)borane
TCIAD3522-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAD3522-1G TCIAD3522-5G
Acide (2,5-diméthoxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2,5-diméthoxyphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
Point de fusion: 97°C
Numéro MDL: MFCD01318181
Numéro CAS: 107099-99-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/28980589.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité