Acide (2,5-diméthylphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
D3517-1G D3517-25G D3517-5G
TCIAD3517-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAD3517-1G TCIAD3517-25G TCIAD3517-5G
Acide (2,5-diméthylphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2,5-diméthylphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₂
Point de fusion: 192°C
Numéro MDL: MFCD01863525
Numéro CAS: 85199-06-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a10d1dd16b4a78184c69e4be460ed0a36b32497e&vid=a10d1dd16b4a78184c69e4be460ed0a36b32497e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité