Acide (2,6-difluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
D3087-1G D3087-5G D3087-25G
TCIAD3087-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD3087-1G TCIAD3087-5G TCIAD3087-25G
Acide (2,6-difluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2,6-difluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BF₂O₂
Numéro MDL: MFCD00792436
Numéro CAS: 162101-25-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9039e080c1c1b5fd0464a5bd4b73450d2d60b03c&vid=9039e080c1c1b5fd0464a5bd4b73450d2d60b03c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 90.0 to 113.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité