Acide (2,6-diméthylphényl)métaborique ≥98.0% (par HPLC) (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Dimethylbenzeneboronic acid, (2,6-Dimethylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2,6-dimethylphenyl)borane, (2,6-Dimethylphenyl)metaboric acid
D3633-1G D3633-5G
TCIAD3633-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAD3633-1G TCIAD3633-5G
Acide (2,6-diméthylphényl)métaborique ≥98.0% (par HPLC) (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2,6-diméthylphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₂
MW: 149,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD01009693
Numéro CAS: 100379-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bb88ba786897bac349dc842f7882623697f4790&vid=7bb88ba786897bac349dc842f7882623697f4790&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité