Acide (3,4-diméthoxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
D3512-25G D3512-5G
TCIAD3512-25GEA 370 EUR InStock
TCIAD3512-25G TCIAD3512-5G
Acide (3,4-diméthoxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3,4-diméthoxyphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD01074574
Numéro CAS: 122775-35-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd0a4c1b20574979016c14bbd43afa7efda4e66d&vid=fd0a4c1b20574979016c14bbd43afa7efda4e66d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité