Acide (3,5-dichlorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD2909-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAD2909-5G
Acide (3,5-dichlorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3,5-dichlorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190,82 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051935
Numéro CAS: 67492-50-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/52/28980052.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité