Acide (3,5-diméthylphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,5-dimethylphenyl)borane, (3,5-Dimethylphenyl)metaboric acid
D3396-25G D3396-5G
TCIAD3396-25GEA 176 EUR InStock
TCIAD3396-25G TCIAD3396-5G
Acide (3,5-diméthylphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3,5-diméthylphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₂
MW: 149,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00185689
Numéro CAS: 172975-69-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcab81fc8460493ff4b2ecdbe6ced1bdffa70d0e&vid=dcab81fc8460493ff4b2ecdbe6ced1bdffa70d0e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 115.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité