Acide (3-chlorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
C1613-25G C1613-5G
TCIAC1613-25GEA 113 EUR InStock
TCIAC1613-25G TCIAC1613-5G
Acide (3-chlorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3-chlorophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00161354
Numéro CAS: 63503-60-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b055b20cffb6195b7dfeb1646332cb030023025f&vid=b055b20cffb6195b7dfeb1646332cb030023025f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité