Acide (4-(trifluorométhoxy)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
T1773-25G T1773-5G
TCIAT1773-25GEA 184 EUR InStock
TCIAT1773-25G TCIAT1773-5G
Acide (4-(trifluorométhoxy)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (4-(trifluorométhoxy)phényl)métaborique
Formule: C₇H₆BF₃O₃
MW: 205,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD01074648
Numéro CAS: 139301-27-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58ea877be17d420db04973cc7b419a2d24f9aeb4&vid=58ea877be17d420db04973cc7b419a2d24f9aeb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité