Acide (4-chlorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
C1473-25G C1473-5G
TCIAC1473-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAC1473-25G TCIAC1473-5G
Acide (4-chlorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (4-chlorophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BClO₂
Point de fusion: 268…272 °C
Densité: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00039137
Numéro CAS: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=094ff69af30367ddd19a53021e19d5901e99d81f&vid=094ff69af30367ddd19a53021e19d5901e99d81f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité