4-Cyanophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Cyanobenzeneboronic acid, (4-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-cyanophenyl)borane
C1778-1G C1778-25G C1778-5G
TCIAC1778-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAC1778-1G TCIAC1778-25G TCIAC1778-5G
4-Cyanophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Cyanophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BNO₂
MW: 146,94 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Numéro MDL: MFCD01318968
Numéro CAS: 126747-14-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b7fdb659f89d71dd36c4fa263942498f19cee6a&vid=7b7fdb659f89d71dd36c4fa263942498f19cee6a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 and le 114.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité